Die technischen Eigenschaften des Solvent-Racks und des Systemsockels (ohne Vanquish System Controller) sind wie folgt spezifiziert. Die Spezifikationen für die anderen Module des Vanquish-Systems finden Sie im Abschnitt Spezifikationen in der Betriebsanleitung des jeweiligen Moduls.
Art | Spezifikation |
---|---|
System Interlink | 1 System Interlink-Port (RJ45‑8 Stecker) |
Max. Volumen eines einzelnen Lösungsmittelbehälters | 5 L |
Abmessungen Solvent Rack | 12 cm x 42 cm x 62 cm |
Gewicht Solvent Rack | 4 kg |
Abmessungen Systemsockel | 6 cm x 42 cm x 42 cm |
Gewicht Systemsockel | 5 kg |
Benutzereingabe Systemsockel | System-Ein-/Ausschalter |