Die technischen Eigenschaften eines Standardsystems sind wie folgt spezifiziert:
Art
Spezifikation
Materialien im Flussweg
Für die Materialien in dem Flussweg informieren Sie sich in den Betriebsanleitungen der Module in Ihrem Vanquish-System.
Informationen zu Lösungsmitteln und Additiven, siehe Informationen zu Lösungsmitteln und Additiven.
Biokompatibilität
System Vanquish Core in der Standardkonfiguration: Nein
System Vanquish Horizon/Flex in der Standardkonfiguration: Ja
Steuerung
System-Ein-/Ausschalter
Chromeleon 7
Das System kann auch mit anderen Datensystemen betrieben werden. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern die Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation.
Good Laboratory Practice (GLP)
Predictive Performance-Funktionen zur Planung von Wartungsarbeiten basierend auf den tatsächlichen Betriebs- und Nutzungsbedingungen des Systems.
Alle Systemparameter werden im Chromeleon Audit Trail protokolliert.
Sicherheitsmerkmale
Leakerkennung und sichere Leakbehandlung
Verwendungsbereich
Ausschließlich im Innenbereich
Umgebungstemperatur (Betrieb)
5 °C - 35 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)
-20 °C - 45 °C
Umgebungs­luftfeuchtigkeit (Betrieb)
20% - 80% relative Feuchte (nicht-kondensierend)
Umgebungsluftfeuchtigkeit (Lagerung)
Maximal 60% relative Feuchte (nicht-kondensierend)
Betriebshöhe
Maximal 2000 m über Normalnull
Verschmutzungsgrad
2
Emissionsschalldruckpegel
System mit einem Säulenthermostaten, ohne Charger:
Typisch ca. 55 dB(A), max. ca. 75 dB(A)
System-Abmessungen
(Höhe x Breite x Tiefe)
System mit einem Säulenthermostaten, ohne Charger:
82 cm x 55 cm x 62 cm
Systemgewicht
System mit einem Säulenthermostaten, ohne Charger:
Vanquish Core
Ca. 80 kg
System Vanquish Flex:
Ca. 90 kg
System Vanquish Horizon
Ca. 110 kg