Das gesamte System hat keinen Strom (alle LED-Leisten sind aus (dunkel))
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
System-Ein-/Ausschalter ausgeschaltet | Schalten Sie das System über den System-Ein-/Ausschalter vorne links am Systemsockel ein. |
Ein einzelnes Modul hat keinen Strom (LED-Leiste aus (dunkel))
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Gerät ausgeschaltet | Schalten Sie das betreffende Gerät über den Hauptnetzschalter ein. |
Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen | Schließen Sie das Netzkabel an. |
Sicherung durchgebrannt | Tauschen Sie die Sicherungen aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung des jeweiligen Geräts). |
Fehler in der Elektronik | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
Ein oder mehrere Geräte lassen sich nicht über den System-Ein-/Ausschalter am Systemsockel ausschalten
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
System-Verbindung unterbrochen | Prüfen Sie die System-Interlink-Verbindungen zwischen dem Systemsockel und den Systemgeräten, siehe Signalkabel-Anschlüsse. |
Modul lässt sich nicht vom Chromatographie-Datensystem steuern
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Keine Verbindung zwischen Gerät und Rechner |
|
Verbindung mit Chromatographie-Datensystem wird wiederholt und unerwartet abgebrochen | Installieren Sie einen USB-Isolator. Bestellinformationen finden Sie unter Optionales Zubehör. |