Säulenthermostat-Temperatur ändert sich über längere Zeit nicht, obwohl der Sollwert noch nicht erreicht ist
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Umgebungstemperatur zu hoch oder Sollwert niedriger als die spezifizierte Differenz zur Umgebungstemperatur | Sorgen Sie für eine niedrigere Umgebungstemperatur (z.B. durch Lüften). |
Temperaturregelung ausgeschaltet | Prüfen Sie die Einstellung für TempCtrl im Chromatographie-Datensystem (TempCtrl=On schaltet die Temperaturregelung ein). |
Lüftungsgitter abgedeckt | Achten Sie darauf, dass die Lüftungsgitter am Säulenthermostaten nicht blockiert sind. |
Umgebungsluft dringt in Säulenraum ein |
|
Säulenthermostat defekt | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
Vorheizer erreicht die Solltemperatur nicht
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Vorheizer nicht korrekt installiert | Die Leistung wird beeinträchtigt, wenn der thermische Kontakt nicht optimal ist, oder wenn Eingang und Ausgang des Vorheizers vertauscht sind. Installieren Sie den Vorheizer erneut (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für den Säulenthermostat). |
Vorheizer defekt | Tauschen Sie den Vorheizer aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für den Säulenthermostat). |
Nachsäulenwärmetauscher erreicht die Solltemperatur nicht
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Nachsäulenwärmetauscher nicht korrekt installiert | Prüfen Sie, dass die Schrauben am Nachsäulenwärmetauscher angezogen sind und der Nachsäulenwärmetauscher korrekt sitzt. |
Autosampler erreicht die Solltemperatur nicht
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Umgebungstemperatur oder -luftfeuchtigkeit zu hoch | Sorgen Sie für eine niedrigere Umgebungstemperatur (z.B. durch Lüften) bzw. Luftfeuchtigkeit. |