Abnehmende Retentionszeiten
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Ungeeignete Zusammensetzung der mobilen Phase | Überprüfen Sie die vorgemischte mobile Phase. Führen Sie einen OQ Gradientengenauigkeitstest durch. Ein Solvent-Selektor/Proportionierventil könnte defekt sein. Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
Ansteigende Flussrate | Überprüfen Sie die eingestellte Flussrate. Führen Sie einen OQ Flussratenpräzisionstest durch. |
Ansteigende Retentionszeiten
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Ungeeignete Zusammensetzung der mobilen Phase | Überprüfen Sie die vorgemischte mobile Phase. Führen Sie einen OQ-Test für die Proportionierung durch. Ein Solvent-Selektor/Proportionierventil könnte defekt sein. Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
Abnehmende Flussrate | Prüfen Sie die Kapillarverbindungen auf Undichtigkeiten. Überprüfen Sie die eingestellte Flussrate. |
Kolbendichtung undicht | Prüfen Sie die Kolbendichtungen auf Undichtigkeiten (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für die Pumpe). |
Streuende Retentionszeiten
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Ungenaue Proportionierung des Lösungsmittels |
|
Druckschwankungen aus Pumpe |
|