Druck pulsiert oder nicht konstant
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Luft im System | Entlüften (purgen) Sie die Pumpe (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für die Pumpe). |
Einlass- und/oder Auslasskugelventil kontaminiert oder defekt | Reinigen Sie das Einlass- bzw. Auslasskugelventil, und tauschen Sie wenn nötig das entsprechende Ventil aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für die Pumpe). |
Inline-Filter (oder statischer Mischer) der Pumpe verstopft | Prüfen Sie die Durchlässigkeit des Inline-Filters (oder statischen Mischers). Tauschen Sie gegebenenfalls den Inline-Filter (oder statischen Mischer) aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für die Pumpe). |
Lösungsmittelfilter verstopft | Überprüfen Sie die Lösungsmittelfilter auf Durchlässigkeit. Tauschen Sie gegebenenfalls die Filterfritten aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für die Pumpe). |
Kompressionswerte für den Pumpenkopf nicht erreicht | Prüfen Sie die Kompressionswerte und ergreifen Sie geeignete Abhilfemaßnahmen (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für die Pumpe). |
Das System ist mit Partikeln verstopft | Es stellt sich heraus, dass häufig Proben und ungenügende Lösungsmittelreinheit für Systemverstopfungen verantwortlich sind. Um Verstopfungen zu beseitigen folgen Sie den Anweisungen des Autosamplers (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für den Autosampler). |
Hoher Rückdruck
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Kapillaren im System verstopft oder abgeknickt | Prüfen Sie die Kapillaren im System systematisch vom Detektor zur Pumpe. Tauschen Sie die Kapillaren, falls erforderlich. |
Inline-Filter (oder statischer Mischer) der Pumpe verstopft | Prüfen Sie die Durchlässigkeit des Inline-Filters (oder statischen Mischers). Tauschen Sie gegebenenfalls den Inline-Filter (oder statischen Mischer) aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für die Pumpe). |
Vorheizer verstopft | Spülen Sie die Kapillare des Vorheizers in Gegenrichtung mit einem geeigneten Lösungsmittel. Tauschen Sie gegebenenfalls den Vorheizer aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für den Säulenthermostat). |
Säulenschaltventil verstopft | Prüfen Sie das Ventil auf Durchlässigkeit. Tauschen Sie gegebenenfalls das Ventil aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für den Säulenthermostat). |
Nachsäulenwärmetauscher verstopft oder defekt | Spülen Sie die Kapillare des Nachsäulenwärmetauschers in Gegenrichtung mit einem geeigneten Lösungsmittel. Tauschen Sie gegebenenfalls den Nachsäulenwärmetauscher aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für den Säulenthermostat). |
Messzelle verstopft | Reinigen Sie die Messzelle. Tauschen Sie gegebenenfalls die Messzelle aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für den Detektor). |
Kontamination im System | Spülen Sie das System mit einem geeigneten Lösungsmittel. |
Niedriger Gegendruck
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Undichtigkeit im System | Beheben Sie die Ursache für die Undichtigkeit. |