Kein Fluss
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Undichtigkeit im System | Beheben Sie die Ursache für die Undichtigkeit. |
Einlass- und/oder Auslasskugelventil kontaminiert oder defekt | Reinigen Sie das Einlass- bzw. Auslasskugelventil, und tauschen Sie wenn nötig das entsprechende Ventil aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für die Pumpe). |
Luft in Pumpenköpfen | Spülen (purgen) Sie die Pumpe (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für die Pumpe) und prüfen Sie im Chromatographie-Datensystem, ob der Degaser das Betriebsvakuum erreicht hat (Degasser Vacuum = OK). |
Luft im Flussweg des Autosamplers | Leiten Sie einen Waschvorgang ein (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für den Autosampler). |
Säulentemperatur zu hoch - Eluent verdampft | Wählen Sie eine geringere Säulentemperatur (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für den Säulenthermostat). |
Flussschwankungen
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Ansaugpfad der Pumpe verstopft | Prüfen Sie die Ansaugschläuche, Lösungsmittelfilter und Solvent-Selektoren/Proportionierventil, zum Beispiel auf Verstopfungen. |
Luft im Ansaugpfad der Pumpe |
|
Einlass- und/oder Auslasskugelventil kontaminiert oder defekt | Reinigen Sie das Einlass- bzw. Auslasskugelventil, und tauschen Sie wenn nötig das entsprechende Ventil aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für die Pumpe). |
Kolbendichtungen nicht gut dicht | Tauschen Sie die Kolbendichtungen aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für die Pumpe). |