Kontamination oder Verschleppung
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Kontamination im System | Spülen Sie das System mit einem geeigneten Lösungsmittel. |
Verschleppung des Probengebers | Eventuell ist die Nadel verunreinigt. Waschen Sie die Nadel im Waschport. Tritt die Verschleppung weiterhin auf, tauschen Sie den Nadelsitz aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für den Autosampler). |
Umgebungsbedingungen
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Instabile Umgebungsbedingungen | Sorgen Sie für gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Thermostatisieren Sie die Säule. Vermeiden Sie Zugluft. Isolieren Sie die Kapillare zwischen Säulenthermostat und Detektor. |
Probleme mit Kapillaren
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Kapillarverbindungen nicht korrekt befestigt oder undicht, Totvolumen in Kapillarverbindungen | Befestigen Sie die Kapillarverbindungen korrekt. Ziehen Sie die Kapillarverbindungen nach. Tauschen Sie die Kapillaren. |
Probleme in der Pumpe
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Kolbendichtungen in Pumpe undicht | Tauschen Sie die Dichtungen aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für die Pumpe). |
Luft im Pumpenkopf | Entlüften (purgen) Sie die Pumpe (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für die Pumpe). |
Basislinienschwankungen | Siehe "Periodische Schwankungen der Basislinie" in Basislinie. |
Periodische Schwankungen der Basislinie | Siehe "Druck pulsiert oder ist nicht konstant" in Druck. |
Gradient nicht reproduzierbar | Ändern Sie den Gradienten. Überprüfen Sie die Lösungsmittelfilter auf Durchlässigkeit. Tauschen Sie gegebenenfalls die Filterfritten aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für die Pumpe). |
Falsche Detektor- einstellungen
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Ungeeignete Wellenlänge, z.B. auf einer Flanke des UV-Spektrums | Wählen Sie eine Wellenlänge nahe des Spektrenmaximums. |
Detektor-Response Time zu kurz | Wählen Sie eine längere Ansprechzeit aus. |
Detektor-Response Time zu lang | Peaks werden eventuell nicht mehr voneinander getrennt. Wählen Sie eine kürzere Ansprechzeit aus. |
Injektionsvolumen variiert
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Autosampler saugt Luft an | Es ist zu wenig Probe vorhanden, die Nadelhöhe ist nicht korrekt eingestellt oder es gibt zu viele Replikate. |
Luft im Flussweg des Autosamplers | Leiten Sie einen Waschvorgang ein. Prüfen Sie, dass sich das Injektionsventil in der Position Inject befindet, so dass die Komponenten im Flussweg des Autosamplers mit Lösungsmittel gespült werden. |
Ansauggeschwindigkeit zu hoch | Wählen Sie eine kleinere Ansauggeschwindigkeit. |
Gasgehalt der Probe zu hoch oder gesättigt | Wählen Sie eine niedrigere Ansauggeschwindigkeit (DrawSpeed). Entgasen Sie die Probe, wenn möglich. |
Nadel verstopft oder Nadelspitze verformt | Wechseln Sie die Probennadel (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für den Autosampler). |
Kolbendichtungen in Autosampler-Dosiereinheit undicht | Wechseln Sie den Kopf der Dosiereinheit (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für den Autosampler). |
Injektionsventil oder andere Autosampler-Komponenten undicht | Überprüfen Sie den Autosampler sowie die Anschlüsse am Injektionsventil. Ziehen Sie undichte Verbindungen nach. Wechseln Sie die undichten Teile (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für den Autosampler). |
Nadelsitzverschleiß | Wechseln Sie den Nadelsitz (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für den Autosampler). |