Störpeaks
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Kontamination (typischerweise Injektionseinheit oder Säule) | Spülen Sie das System mit einem geeigneten Lösungsmittel. |
Falsche Referenzwellenlänge | Die Probe darf nicht im Bereich der Referenzwellenlänge absorbieren. Verwenden Sie ggf. eine Methode ohne Referenzwellenlänge. |
Gewählte Bandbreite zu hoch | Wählen Sie eine kleinere Bandbreite. |
Degaserkanäle verschmutzt | Spülen (purgen) Sie die Degaserkanäle der Pumpe (alle Kanäle) (siehe Betriebsanleitung für die Pumpe). |
Negative Peaks
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Falsche Referenzwellenlänge | Die Probe darf nicht im Bereich der Referenzwellenlänge absorbieren. Verwenden Sie ggf. eine Methode ohne Referenzwellenlänge. |
Falsche Polarisierung des Analoganschlusses | Wenn Sie einen Analoganschluss benutzen, prüfen Sie die Polarisierung am Analoganschluss. |
Spikes
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Luft in der Messzelle |
|
Partikel in der Messzelle |
|
UV-/VIS-Lampe veraltet, defekt, oder nicht richtig installiert | Prüfen Sie, dass die Lampe richtig sitzt. Tauschen Sie die Lampe aus (Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung für den Detektor). |
Elektrische Störungen von anderen Geräten | Betreiben Sie keine Geräte in der Nähe, die starke elektrische Felder oder Magnetfelder erzeugen. Schließen Sie keine Geräte, die Stromschwankungen verursachen könnten, an dasselbe Stromnetz an, das auch das System mit Strom versorgt. |
Säulentemperatur deutlich über dem Siedepunkt der mobilen Phase |
|