Peak-Tailing
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Extrasäulenvolumen zu groß | Verwenden Sie kurze Kapillaren mit geeignetem Innendurchmesser. Verwenden Sie geeignete Viper-Kapillaren. |
Ungeeignete Kapillarverbindungen | Prüfen Sie, dass die Fittinge korrekt sitzen. Lösen und ziehen Sie die Viper-Fittinge an (Informationen hierzu finden Sie im Viper Installation and Operation Guide). Verwenden Sie ausschließlich die geeigneten Fittinge (siehe Anschließen von Fittingen, Kapillaren und Schläuchen). |
Peakverbreiterung
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Messzellenvolumen zu groß | Verwenden Sie eine Messzelle mit kleinerem Volumen. |
Extrasäulenvolumen zu groß |
|
Temperaturgradient in der Säule |
|
Detektor-Response Time zu lang bzw. Datenaufnahmerate zu gering | Wählen Sie eine geeignete Response Time bzw. Datenaufnahmerate aus.
|
Kapillaren sind verstopft | Tauschen Sie die Kapillaren. |
Probenschleife verstopft | Wechseln Sie die Probenschleife (siehe Betriebsanleitung für den Autosampler). |
Solvent-Selektor/Proportionierventil defekt | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |