ACHTUNG
Selbst wenn Sie den Vanquish-Systemturm nur geringfügig auf dem Arbeitstisch verschieben, kann der Systemsockel beschädigt und dessen Funktionalität beeinträchtigt werden. Beachten Sie Folgendes:
  • Konfiguration mit einem Säulenthermostaten: Bevor Sie den Systemturm verschieben, entsperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln.
  • Konfiguration mit zwei oder drei Säulenthermostaten oder einem Charger:
    Bauen Sie den Systemturm ab, bevor Sie ihn verschieben (Anweisungen hierzu finden Sie unten).
Abbauen des Systemturms
Vorbereitungen
  1. Schalten Sie alle Module über ihren Hauptnetzschalter aus.
  2. Entfernen Sie die Lösungsmittelbehälter und Lösungsmittelschläuche aus dem Solvent Rack.
  3. Entfernen Sie alle Flussverbindungen zwischen den Modulen des Vanquish-Systems sowie alle Waste-Leitungen.
  4. Entfernen Sie alle Signalkabel und Netzkabel.
  5. Fassen Sie beide Seiten des Systems und heben Sie den Säulenthermostaten leicht an, um die Halterknöpfe am Säulenthermostaten aus den Schlitzen der Befestigungsleiste zu lösen.
  6. Heben Sie das Solvent Rack vorne an und ziehen Sie das Solvent Rack nach vorne heraus.
  7. Entfernen Sie den Detektor, den Autosampler und die Pumpe wie im folgenden Kapitel beschrieben.
Entfernen der System-Module
  1. Schieben Sie die Tragegriffe, die bei Auslieferung des Systems installiert waren, von der Rückseite her auf die Schienen rechts und links am Gerät wie in der Abbildung unten gezeigt.
    Die finale Position der Tragegriffe muss so gewählt werden, dass die Griffe in die Verpackungs-Schaumstoffteile passen (15 cm von der Rückseite des Gerätes bis zum Mittelpunkt des Tragegriffs).
  2. Aufschieben des Tragegriffs auf die linke Schiene
    Abbildung: Aufschieben des Tragegriffs auf die linke Schiene
  3. Befestigen Sie die Befestigungsschrauben an den Tragegriffen wie unten aufgeführt.
Befestigte Tragegriffe
Abbildung: Befestigte Tragegriffe
Nr.
Beschreibung
1
Tragegriffe
2
Befestigungsschraube (eine Schraube an jedem Tragegriff)
VORSICHT
Verletzungsgefahr und Schäden am Gerät
Die Tragegriffe können vom Gerät herausrutschen, wenn die Befestigungsschrauben nicht korrekt angezogen sind. Der Moduleinschub kann herausfallen, wenn er nicht korrekt befestigt ist. Dies kann zu Personenschäden und Schäden am Gerät führen. Prüfen Sie Folgendes, bevor Sie ein Gerät anheben:
  • Die Tragegriffe sind korrekt angeschraubt und können nicht herausrutschen.
  • Die vier Schrauben am Moduleinschub sind festgezogen und der Moduleinschub kann nicht herausfallen (die Position der Schrauben finden Sie in der Betriebsanleitung des betreffenden Systemmoduls).
  1. Heben Sie das Gerät mit Hilfe der Tragegriffe vorne an. Ziehen Sie das Gerät nach vorne vom Turm und stellen Sie es vorsichtig auf eine stabile Oberfläche.
Versenden von Solvent Rack und Systemsockel
Führen Sie beim Versand des Solvent-Racks und Systemsockels folgende Schritte aus:
  1. Folgen Sie den Anweisungen zum Auspacken in dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
    Verwenden Sie ausschließlich die Original-Verpackungsmaterialien und Originalverpackung. Ist die Originalverpackung nicht mehr verfügbar, können Sie geeignete Geräteverpackungen über die Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation bestellen.
  2. Wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst vor Ort, wenn Sie das Solvent Rack oder den Systemsockel an Thermo Fisher Scientific zurückschicken müssen.
VORSICHT
Gefahr durch Kontamination
Das Gerät wurde möglichweise während des Betriebs mit gefährlichen Substanzen kontaminiert, welche die Gesundheit des Servicepersonals gefährden können.
  • Dekontaminieren Sie alle Teile des Geräts, die Sie zur Reparatur zurückschicken möchten.
  • Füllen Sie das Gesundheits- und Sicherheitsformular ("Health and Safety Form") aus. Thermo Fisher Scientific nimmt keine Geräte zur Reparatur an, wenn das Gesundheits- und Sicherheitsformular fehlt, unvollständig ausgefüllt ist, oder nicht unterschrieben ist.
Transportieren oder Versenden der anderen Systemmodule
Informationen zum Transportieren oder Versenden der anderen Systemmodule finden Sie im Abschnitt Transportieren oder Versenden in der Betriebsanleitung des jeweiligen Moduls.