Beachten Sie die hier aufgeführten Hinweise, wenn das System über einen gewissen Zeitraum nicht betrieben werden soll.
Kurze Betriebsunterbrechung
Um den Systembetrieb für kurze Zeit zu unterbrechen (kurzzeitige Außerbetriebnahme), zum Beispiel über Nacht, beachten Sie die folgenden Hinweise für die Vanquish-Systemmodule, abhängig vom Systemaufbau:
Beachten Sie Folgendes für Ihren Vanquish-Detektor:
Detektortyp | Beschreibung |
---|---|
Charged-Aerosol-Detektor | Stellen Sie sicher, dass ausreichend Gas zur Verfügung steht, um den Gasfluss durch den Detektor eingeschaltet zu lassen. Dies verhindert, dass sich Lösungsmittel- oder Probenrückstände im Detektor ansammeln. Der Gasfluss muss eingeschaltet sein, wenn der Pumpenfluss zum Detektor eingeschaltet ist. |
UV/VIS-Detektoren: | Die Lampe (bzw. Lampen) im Detektor können eingeschaltet bleiben. Nur Variabler Wellenlängendetektor und VH-D10 Diodenarray-Detektor: Der Shutter kann zum Schutz der Messzelle geschlossen werden. |
Fluoreszenz-Detektor | Schalten Sie die Temperatursteuerung für die Messzelle aus. |
Fördern Sie ein geeignetes Lösungsmittel mit einer Flussrate von 0,05 mL/min.
Prüfen Sie die untere Druckgrenze für die Pumpe und passen Sie den Wert gegebenenfalls an. Wenn der Druck auf einen Wert unterhalb des unteren Grenzwertes fällt, schaltet die Pumpe den Fluss ab.
Stellen Sie das Injektionsventil im Autosampler auf die Position Inject.
Stellen Sie sicher, dass die Säulentemperatur nicht mehr als 40 °C beträgt.
Warten Sie bei Wiederaufnahme des Betriebs, bis sich der Fluss äquilibriert hat, und vergewissern Sie sich, dass die Betriebsparameter der anderen Module auf geeignete Werte eingestellt sind, ehe Sie fortfahren.
TIPP
Mit der Software Chromeleon können bestimmte Abläufe zur Betriebsunterbrechung des Chromatographie-Systems automatisch durchgeführt werden. Dies gilt zum Beispiel für das Herunterfahren der Flussrate, Herabsetzen der Temperatur in temperaturgesteuerten Geräten und das Ausschalten der Detektorlampen.
Weitere Informationen zum Smart Shutdown und Smart Standby finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.
Lange Betriebsunterbrechung des Systems
Folgen Sie bei längeren Betriebsunterbrechungen den folgenden Anweisungen. Beachten Sie auch die Anweisungen und Hinweise zu längeren Betriebsunterbrechungen bei den anderen Systemmodulen in den Bedienungsanleitungen der einzelnen Module.
Entfernen Sie die Säule.
Spülen Sie das System mit einem geeigneten, reinen Lösungsmittel (mindestens in HPLC-Qualität). Beachten Sie Folgendes:
TIPP
Bei einem Vanquish Core-System, das zur Verwendung für Normal-Phasen-kompatible Lösungsmittel und Additive modifiziert ist, beachten Sie die Informationen zur Spülflüssigkeit in Besonderheiten bei Normal-Phasen-kompatiblen Lösungsmitteln und Additiven.
Situation nach der Außerbetriebnahme | Wenn kein Additiv verwendet wird | Wenn ein Additiv verwendet wird |
---|---|---|
Wenn das System nach der Außerbetriebnahme im Labor verbleibt | Spülen Sie das System mit Methanol. 100%-iges Acetonitril sollte nicht verwendet werden. | Spülen Sie das System einige Male (zum Beispiel mit 1,0 mL/min 10 Minuten lang bei einem Standard-System) mit einem Gemisch aus Methanol und Wasser (50:50), um eine Aufkonzentrierung von Salzen im Flusspfad zu vermeiden. Wenn die Lösungsmittel in der Pumpe nicht mit Wasser mischbar sind, verwenden Sie einen geeigneten Löslichkeitsvermittler. |
Wenn das System nach der Außerbetriebnahme transportiert oder verschickt wird | Spülen Sie das System mit Isopropanol. | Spülen Sie das System zunächst einige Male (zum Beispiel mit 1,0 mL/min 10 Minuten lang bei einem Standard-System) mit einem Gemisch aus Methanol und Wasser (50:50), um eine Aufkonzentrierung von Salzen im Flusspfad zu vermeiden. Wenn die Lösungsmittel im Gerät nicht mit Wasser mischbar sind, verwenden Sie einen geeigneten Löslichkeitsvermittler. Spülen Sie anschließend das System mit Isopropanol. |
Schalten Sie das System über den System-Ein-/Ausschalter am Systemsockel aus.
Wenn eines der Module aus dem Systemturm entfernt werden soll, schalten Sie alle Systemmodule über ihren Hauptschalter aus. Das Drücken des System-Ein- /Ausschalters reicht nicht aus, um die Geräte vollständig auszuschalten.
Wenn das System nach der Außerbetriebnahme transportiert oder verschickt werden soll, folgen Sie den Anweisungen in Transportieren oder Versenden des Systems.