In diesem Abschnitt finden Sie weitere Schritte, die zur Vorbereitung des Systems für den Betrieb und die Probenanalyse erforderlich sind.
Vor der ersten Inbetriebnahme des Systems
Bereiten Sie das System für die Erstinbetriebnahme vor und beachten Sie dabei Folgendes:
ACHTUNG
Spülen Sie den System-Flussweg gründlich, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen:
In der Betriebsanleitung der einzelnen Systemmodule finden Sie weitere Schritte, die bei der Erstinbetriebnahme der einzelnen Module notwendig sind.
Vor dem Beginn einer Probenanalyse
Bevor Sie mit einer Probenanalyse beginnen:
Überprüfen Sie den Füllstand in den Lösungsmittelbehältern. Vergewissern Sie sich, dass die Lösungsmittelmenge für die Analyse ausreicht.
Schließen Sie die Türen aller Module im Vanquish-System, soweit noch nicht geschehen.
Stellen Sie sicher, dass das Chromatographie-System ausreichend äquilibriert ist (siehe weiter unten).
System-Äquilibrierung
Die System-Äquilibrierung sollte Folgendes umfassen:
Spülen aller Kanäle der Pumpe (auch der Kanäle, die für die Anwendung nicht verwendet werden)
Spülen des gesamten Chromatographie-Systems mit dem Anfangseluenten, um Lösungsmittel der vorherigen Analyse auszuspülen
Heizen (oder Kühlen) aller temperaturgesteuerten Geräte im System auf die Anfangstemperatur. Temperaturgesteuerte Geräte können zum Beispiel sein
Säulenthermostat und Nachsäulenwärmetauscher
Thermostatisierter Probenraum im Autosampler
Messzelle in einem Fluoreszenz-Detektor
Verdampfungsrohr in einem Charged-Aerosol-Detektor
Einschalten der Lampe (oder Lampen) im UV-/VIS-Detektor
Beobachten des Pumpendrucks und der Druckpulsation sowie überprüfen, dass der Druck stabil ist und die Pulsation in einem vernünftigen Bereich für die Anwendung liegt
Beobachten des Detektorsignals und überprüfen, ob das Detektorsignal stabil ist, so dass Drift und Signalrauschen in einem vernünftigen Bereich für die Anwendung liegen
Durchführen eines Autozero der Detektor-Basislinie
TIPP
Die Software Chromeleon unterstützt Prozeduren, um ein Chromatographie-System automatisch in der Software zu starten (Smart Startup). Der Startvorgang beinhaltet Prozeduren für die System-Äquilibrierung. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.