In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Spülen des Vanquish-Systems nach der Installation. Da bestimmte Systemkomponenten bei Auslieferung mit Isopropanol gefüllt sind, muss vor dem Betrieb ein Spülvorgang durchgeführt werden.
Spülen des Systems ohne Säule
Gehen Sie wie folgt vor:
ACHTUNG
Um Schäden an anderen Modulen des Vanquish-Systems zu vermeiden, prüfen Sie folgende Punkte vor dem Spülen:
  • Der Detektor ist nicht an den Flussweg angeschlossen.
  • Im Säulenthermostaten ist keine Säule installiert.
  1. Spülen (purgen) Sie die Pumpe.
  2. Lassen Sie die Pumpe für kurze Zeit das Lösungsmittel fördern, welches auch für das Spülen der Pumpe (Purgen) verwendet wurde.
Spülen des Systems mit Säule
Spülen Sie das System nach dem Anschließen der Säule erneut über einen kurzen Zeitraum mit einem für die Applikation geeigneten Lösungsmittel. Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Prüfen Sie, dass der Detektor nicht an den Flussweg angeschlossen ist.
  2. Lassen Sie die Pumpe für kurze Zeit Lösungsmittel fördern. Beachten Sie dabei den Grenzwert für den Säulendruck und andere Eigenschaften der Säule.
Spülen des Systems mit Säule und Messzelle
Spülen Sie das System nach dem Anschließen der Messzelle erneut über einen kurzen Zeitraum mit einem für die Applikation geeigneten Lösungsmittel. Beachten Sie auch die Hinweise zu Messzellen in der Bedienungsanleitung für den Detektor.
ACHTUNG
  • Wenn der Charged-Aerosol-Detektor im System-Flussweg angeschlossen ist, spülen Sie den Detektor nur, wenn der Detektor-Gasfluss läuft.
  • Spülen Sie den Detektor indem Sie den Pumpenfluss einschalten.