Im folgenden Abschnitt finden Sie die grundlegenden Schritte für den Betrieb des Vanquish-Systems mit der Software Chromeleon 7. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe und in der Dokumentation zur Software.
In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass die Software Chromeleon auf dem Datensystemrechner bereits installiert ist und eine gültige Lizenz verfügbar ist.
TIPP
Um den Chromeleon Instrument Controller starten zu können, müssen Sie sich unter Windows als lokaler Administrator oder als Mitglied der Windows-Benutzergruppe Chromeleon Operators einloggen.
Laden der USB-Treiber
  1. Schalten Sie, sofern noch nicht geschehen, den Datensystemrechner ein.
  2. Schalten Sie alle System-Module ein.
    Windows erkennt die neuen Geräte automatisch und führt die USB-Installation durch. Werden die Geräte nicht automatisch erkannt und stattdessen ein Installationsassistent gestartet, deutet dies darauf hin, dass Sie die Geräte mit dem Rechner verbunden und eingeschaltet haben, ohne dass die Chromeleon-Software installiert ist. Brechen Sie in diesem Fall den Assistenten ab und wiederholen Sie die Installationsschritte.
Starten des Instrument Controllers und des Programms Instrument Configuration Manager
  1. Starten Sie den Chromeleon Instrument Controller.
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Chromeleon-Symbol im Infobereich der Windows-Taskleiste (das Symbol ist rot durchgestrichen), und klicken Sie dann auf Start Chromeleon Instrument Controller. Das Symbol wechselt seine Farbe zu goldfarben, während der Dienst "Instrument Controller" gestartet wird. Schließlich erscheint das Symbol grau, wenn sich der Dienst "Instrument Controller" im Leerlauf befindet ("running idle").
    Wenn das Chromeleon-Symbol auf der Taskleiste nicht sichtbar ist, klicken Sie auf Start > Alle Programme (oder Programme, je nach Betriebssystem) >Thermo Chromeleon 7 > Services Manager > Start Instrument Controller.
  2. Starten Sie den Chromeleon 7 Instrument Configuration Manager.
    Klicken Sie auf Start > Alle Programme (oder Programme, je nach Betriebssystem) > Thermo Chromeleon 7 > Instrument Configuration Manager.
Hinzufügen des Vanquish-Systems
  1. Klicken Sie im Menu Edit auf Add Instrument, um eine neue Anlage ("Instrument") anzulegen.
  2. Wählen Sie die neue Anlage aus und klicken Sie im Menu Edit auf Add Module, um das erste Modul hinzuzufügen.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Add module to instrument aus der Liste Manufacturers den Eintrag Thermo Scientific HPLC: Vanquish aus, und aus der Liste Modules das Modul, das Sie hinzufügen möchten, zum Beispiel Vanquish Binary Pump. Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes System-Modul.
  4. Stellen Sie auf der Konfigurationsseite General jedes Moduls sicher, dass der Simulationsmodus deaktiviert ist, und klicken Sie auf Browse, um die Moduladresse des Geräts auszuwählen.
    Die Chromeleon-Software stellt eine Verbindung zum Modul her und übernimmt die Einstellungen der Gerätefirmware zu der Software. Prüfen und ändern Sie die Einstellungen auf den anderen Konfigurationsseiten, falls erforderlich. Um Informationen zu den jeweiligen Einstellungen zu erhalten, klicken Sie auf Hilfe oder drücken Sie F1.
  5. Softwarekonfiguration: Auswählen der Moduladresse (hier: Pumpe)
    Abbildung: Softwarekonfiguration: Auswählen der Moduladresse (hier: Pumpe)
  6. Speichern Sie die Konfiguration mit Save Installation im Menü File und schließen Sie das Programm Instrument Configuration Manager.