Erforderliche Teile
  • Detektor-Waste-Leitung
  • TIPP
    Die Detektor-Waste-Verbindung verbindet den Messzellenauslass über den Waste-Auslass des Detektors mit dem Abfall.
    • Wie Sie die Waste-Verbindung über den Waste-Auslass des Detektors zum Abfall anschließen, wird in den folgenden Schritten beschrieben.
    • Folgen Sie den Anweisungen in der Betriebsanleitung für Ihren Vanquish Detektor, um die Waste-Verbindung vom Messzellenauslass anzuschließen.
  • Geeigneter Abfallbehälter
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schauen Sie nach dem Auslass für die Detektor-Waste-Verbindung im Systemsockel (siehe Abbildung unten).
  2. Führen Sie die Waste-Verbindung durch die vorgesehene Öffnung.
  3. Waste-Verbindung durch Öffnung führen
    Abbildung: Waste-Verbindung durch Öffnung führen
  4. Führen Sie das andere Ende der Waste-Verbindung in einen Abfallbehälter.
  5. Waste-Verbindung zum Abfallbehälter führen
    Abbildung: Waste-Verbindung zum Abfallbehälter führen
  6. Prüfen Sie, ob die Flüssigkeit vom Detektor ungehindert abfließt. Gegebenenfalls müssen Sie die Abfall-Verbindung auf die entsprechende Länge zuschneiden.
  7. Prüfen Sie, ob die Flüssigkeit ungehindert abfließt (siehe nächster Abschnitt).
Prüfen Sie, ob die Flüssigkeit ungehindert abfließt:
  1. Stellen Sie den Abfallbehälter unterhalb des Systemturmniveaus auf. Damit keine Lösungsmitteldämpfe zurück ins System gelangen können, vergewissern Sie sich, dass der Abstand ausreichend groß ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch an keiner Stelle geknickt oder eingeklemmt ist.
  3. Der Ablaufschlauch muss sich vollständig unterhalb des System-Drainage-Ablaufs befinden, damit die Flüssigkeit nicht zurück ins System fließen kann. Vermeiden Sie die Bildung von Siphons.
  4. Damit die Abfallflüssigkeit korrekt abfließt und eine Ansammlung im Systemsockel verhindert wird, darf das Ende der Waste-Leitung nie in die Abfallflüssigkeit eintauchen (siehe Abbildung unten):
  1. Kürzen Sie den Schlauch entsprechend, falls erforderlich.
  2. Beobachten Sie den Füllstand im Abfallbehälter und entleeren Sie den Abfallbehälter, wenn erforderlich.
Position des Schlauchendes im Abfallbehälter
Abbildung: Position des Schlauchendes im Abfallbehälter