Erforderliche Teile
  • Ablaufschlauch aus dem Zubehör
  • L-Stück aus dem Zubehör
  • Geeigneter Abfallbehälter
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schieben Sie ein L-Stück bis zum Anschlag in den System-Drainage-Ablauf; die Verbindungen sind dann selbstdichtend.
  2. Schieben Sie den Ablaufschlauch bis zum Anschlag in das L-Stück ein; die Verbindungen sind dann selbstdichtend.
  3. Führen Sie das andere Ende des Ablaufschlauchs in einen Abfallbehälter.
  4. Gilt nur, wenn Sie den Ablaufschlauch für die Systemdrainage nach hinten führen: Setzen Sie den Ablaufschlauch für die Systemdrainage in die Klemmen ein und stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch keinen Siphon bildet.
Ablaufschlauch in Klemmen einsetzen
Abbildung: Ablaufschlauch in Klemmen einsetzen
TIPP
Wollen Sie den Ablaufschlauch des Säulenthermostaten auch nach hinten führen, können Sie den Ablaufschlauch des Säulenthermostaten auch in die Klemmen einsetzen.
  1. Prüfen Sie, ob die Flüssigkeit ungehindert abfließt (siehe nächster Abschnitt).
Prüfen Sie, ob die Flüssigkeit ungehindert abfließt:
  1. Stellen Sie den Abfallbehälter unterhalb des Systemturmniveaus auf. Damit keine Lösungsmitteldämpfe zurück ins System gelangen können, vergewissern Sie sich, dass der Abstand ausreichend groß ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch an keiner Stelle geknickt oder eingeklemmt ist.
  3. Der Ablaufschlauch muss sich vollständig unterhalb des System-Drainage-Ablaufs befinden, damit die Flüssigkeit nicht zurück ins System fließen kann. Vermeiden Sie die Bildung von Siphons.
  4. Damit die Abfallflüssigkeit korrekt abfließt und eine Ansammlung im Systemsockel verhindert wird, darf das Ende der Waste-Leitung nie in die Abfallflüssigkeit eintauchen (siehe Abbildung unten):
  1. Kürzen Sie den Schlauch entsprechend, falls erforderlich.
  2. Beobachten Sie den Füllstand im Abfallbehälter und entleeren Sie den Abfallbehälter, wenn erforderlich.
Position des Schlauchendes im Abfallbehälter
Abbildung: Position des Schlauchendes im Abfallbehälter