WARNUNG
Austritt gefährlicher Substanzen
Gefährliche Substanzen können aus Waste-Leitungen und Abfallbehältern austreten, wenn die Verbindungen und die Abfallbehälter nicht korrekt installiert sind. Der Kontakt mit diesen Substanzen kann Gesundheits- und Sicherheitsrisiken darstellen.
Das Vanquish-System besitzt ein optimiertes und einfaches System zur Ableitung von Leckage- und Waste-Flüssigkeiten:
Leckage-Flüssigkeiten aus Solvent Rack, Detektor, Autosampler und Pumpe fließen durch ein Ablaufsystem von den Modulen zum Drainage-Ablauf im Systemsockel.
Flüssigkeiten aus der Kolbenhinterspülung und Waschflüssigkeit aus Pumpe und Autosampler, sowie Kondensationsflüssigkeit aus dem Autosampler, werden ebenfalls zum System-Drainage-Ablauf geleitet.
Leckage-Flüssigkeit aus dem Säulenthermostaten fließt zum Drainage-Ablauf am Säulenthermostaten.
Der Abfall vom Detektor kann ebenfalls durch den Systemsockel geführt werden.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Drainage von den Modulen im Systemturm zum Systemsockel |
1a | System-Drainage-Ablauf |
1b | Ablaufschlauch für die Systemdrainage |
2 | Modul-Waste-Leitungen: |
2a | Detektor-Waste-Leitung |
2b | Pumpen-Abfallleitung (hier VH-P10 Pumpe) |
3 | Drainage vom Säulenthermostaten |
3a | Drainage-Ablauf des Säulenthermostaten |
3b | Waste-Verbindung der Säulenthermostat-Drainage |
Stellen Sie die folgenden Anschlüsse her:
Schließen Sie eine Waste-Leitung am System-Drainage-Ablauf an (siehe Anschließen der Waste-Leitung am System-Drainage-Ablauf (Ablaufschlauch)).
Wenn die Waste-Leitung angeschlossen ist, testen Sie das Drainage-System (siehe Testen des Drainagesystems).
Verbinden Sie den Messzellenauslass über den Waste-Auslass des Detektors mit dem Abfall mit einer Detektor-Waste-Verbindung. Die Installationsanleitung finden Sie unter Anschließen der Detektor-Waste-Leitung.
TIPP
Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt und stellen Sie sicher, dass der Schlauch frei von Kerben und Graten ist.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Trichter für Systemdrainage |
00782 | Detektor-Waste-Auslass |
2a | Detektor-Waste-Leitung |
3 | System-Drainage-Ablauf (hinter dem L-Stück) |
3a | System-Ablaufschlauch |