Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Flussverbindungen vom und zum System. Informationen zu Schlauch- und Kapillarverbindungen innerhalb eines Moduls und zwischen den Modulen finden Sie in der Betriebsanleitung der jeweiligen Module.
Flussverbindungen können mit gefährlichen Substanzen gefüllt sein. Beachten Sie die Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in Sicherheitsmaßnahmen.
Verunreinigte Komponenten können zu einer Verunreinigung des Chromatographie-Systems führen. Verunreinigungen führen zu einer schlechten Leistung der Module und des gesamten Systems oder sogar zu Schäden an den Modulen und dem System. Daher gilt:
Tragen Sie immer geeignete Schutzhandschuhe.
Legen Sie die Komponenten nur auf einer sauberen, fusselfreien Arbeitsfläche ab.
Halten Sie die Werkzeuge sauber.
Verwenden Sie zur Reinigung nur ein fusselfreies Tuch.
Im System wird das Viper™-Fitting-System verwendet. Eine detaillierte Anleitung für die Installation und Hinweise zum Umgang finden Sie in Anschließen von Fittingen, Kapillaren und Schläuchen.