Wenn sich das System im Verschiebemodus befindet und ein Säulenthermostat installiert ist, stecken bereits Schlüssel im Systemsockel. In der folgenden Anleitung und den Abbildungen wird davon ausgegangen, dass der Säulenthermostat auf der rechten Seite des Systems installiert ist.
  1. Schieben Sie den Systemturm in Betriebsposition.
  2. Sperren Sie den Systemsockel, indem Sie die Schlüssel wie unten gezeigt drehen.
  3. Sperren des Systemsockels (Sicht von oben auf den Systemsockel)
    Abbildung: Sperren des Systemsockels (Sicht von oben auf den Systemsockel)
  4. Ziehen Sie die Schlüssel ab und bewahren Sie sie an einem sicheren Platz auf, zum Beispiel in der Schublade des Systemsockels.
  1. Lassen Sie den/die Säulenthermostaten und den Charger wieder vom Thermo Fisher Scientific Servicetechniker installieren.