1. Lassen Sie alle bis auf einen Säulenthermostaten von einem Thermo Fisher Scientific Servicetechniker abbauen.
  2. Schieben Sie einen Systemsockelschlüssel in einen anderen.
  3. Verlängerter Systemsockelschlüssel
    Abbildung: Verlängerter Systemsockelschlüssel
  4. Stecken Sie die zusammengesteckten Schlüssel in das Schloss auf der Seite des Systemsockels, auf der der Säulenthermostat installiert ist.
    Wenn der Säulenthermostat auf der rechten Seite installiert ist, stecken Sie die zusammengesteckten Schlüssel wie in der Abbildung unten gezeigt in das rechte Schloss.
  1. Stecken Sie einen Schlüssel in das Schloss auf der anderen Seite des Systemsockels.
  2. Systemsockelschlüssel in den Systemsockel stecken (Sicht auf den Systemsockel)
    Abbildung: Systemsockelschlüssel in den Systemsockel stecken (Sicht auf den Systemsockel)
  3. Entsperren Sie den Systemsockel, indem Sie die Schlüssel wie unten gezeigt drehen.
    In der entsperrten Position können die Schlüssel nicht aus dem Systemsockel gezogen werden.
  4. Entsperren des Systemsockels
    Abbildung: Entsperren des Systemsockels
  5. Verschieben Sie das System.
  6. Sperren Sie den Systemsockel (siehe Sperren des Systemsockels).
  1. Lassen Sie die zusätzlichen Säulenthermostate und den Charger von einem Thermo Fisher Scientific Servicetechniker aufbauen.