Der Systemsockel verfügt über einen Sperrmechanismus. Wenn Sie den Systemsockel zum Beispiel bei der Installation oder bei der Wartung verschieben wollen, entsperren Sie ihn zuvor. Um zu verhindern, dass der Systemsockel während des Betriebs auf dem Arbeitstisch verschoben werden kann, sperren Sie den Systemsockel.
Wenn Ihre Systemkonfiguration einen Vanquish-Säulenthermostaten enthält, können Sie zwischen dem Verschiebemodus und dem stationärem Modus mit den Schlüsseln, die mit dem Sockel geliefert wurden, hin- und herschalten.
Systemsockelschlüssel
Abbildung: Systemsockelschlüssel
Wenn Ihre Systemkonfiguration zwei oder drei Säulenthermostaten oder einen Charger enthält, müssen Sie die erwähnten Module von einem Servicetechniker abbauen lassen, bevor Sie den Systemsockel mit den Schlüsseln (ent-)sperren können.