In diesem Abschnitt finden Sie Einzelheiten darüber, wie Sie die Module an die Stromversorgung anschließen. Schalten Sie System und Module noch nicht ein.
ACHTUNG
Kondensation im Gerät kann die Elektronik beschädigen.
Gehen Sie wie folgt vor
Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte über den Netzschalter ausgeschaltet sind.
Verbinden Sie das Netzkabel an allen Geräten mit der Netzbuchse.
Verbinden Sie das andere Ende der Netzkabel mit einer geeigneten Stromquelle.
Stecken Sie die Signal- und Netzkabel in die Kabelhalterungen (siehe Verlegen der Kabel durch die Kabelhalterungen).
Wenn nötig, bringen Sie das System an seine endgültige Position.
Sichern Sie den Systemsockel gegen Verschieben (siehe Sperren des Systemsockels).