Für die System-Interlink-Anschlüsse ist ein spezielles System-Interlink-Kabel erforderlich (Cat. 6-Kabel).
System-Interlink-Kabel
Abbildung: System-Interlink-Kabel
Anschließen der System-Interlink-Kabel
Überblick über die System-Interlink-Verkabelung
USB- und System-Interlink-Anschlüsse (Beispiel)
Abbildung: USB- und System-Interlink-Anschlüsse (Beispiel)
Nr.
Beschreibung
-
System-Interlink-Verbindung:
1
Vom Systemsockel zur Pumpe
2
Von der Pumpe zum Autosampler
3
Vom Autosampler zum Detektor
4
Vom Detektor zum Säulenthermostat
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schließen Sie das eine Ende des System-Interlink-Kabels an den Port System Interlink am Systemsockel an, und verbinden Sie das andere Ende mit dem Port System Interlink an der Pumpe.
  2. Schließen Sie das eine Ende des System-Interlink-Kabels an den freien Port System Interlink an der Pumpe an, und verbinden Sie das andere Ende mit dem Port System Interlink am Autosampler.
  3. Schließen Sie das eine Ende des System-Interlink-Kabels an den freien Port System Interlink am Autosampler an, und verbinden Sie das andere Ende mit dem Port System Interlink am Detektor.
  4. Schließen Sie das eine Ende des System-Interlink-Kabels an den freien Port System Interlink am Detektor an, und verbinden Sie das andere Ende mit dem Port System Interlink am Säulenthermostaten.