Für alle USB-Verbindungen wird ein Standard-USB-Kabel (Typ A auf Typ B) benötigt.
USB-Kabel
Abbildung: USB-Kabel
Der flache, rechteckige Stecker ist der Stecker Typ "A". Der kleinere, sechseckige Stecker ist der Stecker Typ "B".
TIPP
  • Ein USB-Kabel darf laut Norm maximal 5 m lang sein. Die Länge der USB-Verbindung zum Rechner oder nächsten USB-Hub darf 5 m nicht überschreiten.
  • Vergewissern Sie sich nach dem Anschluss der USB-Kabel, jedoch bevor Sie ein Gerät zum ersten Mal einschalten, dass die Chromatographie-Software auf dem Rechner installiert ist. Die benötigten USB-Treiber werden automatisch geladen und das WindowsTM-Betriebssystem kann das Gerät erkennen, wenn dieses eingeschaltet ist.
Anschließen der USB-Kabel
Überblick über die USB-Verkabelung
USB-Anschlüsse (Beispiel)
Abbildung: USB-Anschlüsse (Beispiel)
Nr.
Beschreibung
-
USB-Anschluss:
1
Von der Pumpe zum Detektor
2
Vom Autosampler zur Pumpe
3
Vom Säulenthermostat zum Detektor
4
Vom Detektor zum Rechner
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schließen Sie an Autosampler, Pumpe und Säulenthermostat das USB-Kabel mit dem Stecker Typ 'B' an den Port USB an.
  2. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels von der Pumpe (Typ "A") an den Hub USB am UV- /VIS-Detektor an. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels von den anderen Modulen (Typ "A") an den Hub USB am UV- /VIS-Detektor oder an der Pumpe an.
  3. Schließen Sie am UV- /VIS-Detektor ein Ende des USB-Kabels (Typ "B") an den Port USB an, und verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels (Typ "A") mit einem USB-Port (2.0 oder höher) des Rechners.
Eine Steuerung der Module, die über den USB-Hub an einem anderen Modul angeschlossen sind, ist nur möglich, wenn das Modul mit dem Hub eingeschaltet ist.
ACHTUNG
  • Verwenden Sie keine beschädigten Kommunikationskabel. Tauschen Sie das Kabel aus, wenn Sie den Verdacht haben, das Kabel sei beschädigt.
  • Verwenden Sie nur die von Thermo Fisher Scientific für den Anschluss des Systems angebotenen Anschlusskabel, um eine einwandfreie Funktion der Verbindung zu gewährleisten.