Folgende Anschlüsse stehen an den Systemmodulen für Netzanschluss und Signalanschlüsse zur Verfügung:
Anschlüsse (Pumpe)
Abbildung: Anschlüsse (Pumpe)
Nr.
Beschreibung
1
System Interlink-Port
Für das Ein- und Ausschalten des Systems über den Vanquish-Systemsockel und Kommunikation zwischen den Geräten
Hinweis: Schließen Sie nur die mitgelieferten System Interlink Kabel an diese Ports an, da es sonst zu Schäden an der Elektronik kommen kann.
Weitere Informationen zu den System-Interlink-Anschlüssen finden Sie in System-Interlink-Anschlüsse.
2
Digital I/O-Anschlüsse (nicht bei allen Modulen vorhanden)
Für den Austausch digitaler Signale mit externen Geräten
Informationen zum Anschluss und zur Steckerbelegung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für das jeweilige Modul.
3
USB-Hub (Universal Serial Bus) (Stecker Typ "A") (nicht bei allen Modulen vorhanden)
Für den Anschluss anderer Module des Vanquish-Systems
4
USB-Port (Stecker Typ "B")
Für den Anschluss an andere Module im Vanquish-System oder an den Rechner, auf dem das Chromatographie-Datensystem installiert ist.
Einzelheiten zu den USB-Anschlüssen finden Sie in USB-Anschlüsse.
5
Hauptnetzschalter (Ein/Aus)
6
Sicherungshalter
7
Netzbuchse
TIPP
Thermo Fisher Scientific empfiehlt, die USB-Ports nur wie oben beschrieben zu verwenden. Werden die USB-Ports für andere Zwecke verwendet, kann Thermo Fisher Scientific den ordnungsgemäßen Betrieb nicht gewährleisten.