Die Standardkonfiguration des Vanquish-Systems enthält einen Säulenthermostaten, der an der rechten Seite des Systemgehäuses montiert ist.
TIPP
Der Säulenthermostat kann in einer erweiterten sowie in einer Konfiguration an der linken Seite montiert werden. Beachten Sie folgende Hinweise:
  • Die erweiterte Konfiguration auf der rechten Seite kann bis zu drei Säulenthermostate beinhalten. Für die erweiterte Konfiguration werden bis zu zwei Umrüstungskits benötigt.
  • Alternativ kann der Säulenthermostat auch links am Systemgehäuse montiert werden. Bei der Installation auf der linken Seite benötigt ein Säulenthermostat ein Umrüstungskit. Jeder zusätzliche Säulenthermostat auf der linken Seite benötigt ein zusätzliches Umrüstungskit. Wenn ein Vanquish Charger oder ein Vanquish Display mit dem Vanquish-System genutzt wird, muss der Säulenthermostat an der rechten Seite des Systems angebracht werden.
  • Fragen zu Bestellinformationen beantwortet Ihnen gerne Ihre lokale Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation.
Installation durch Servicetechniker erforderlich
Nur Service-Personal, das von Thermo Fisher Scientific entsprechend zertifiziert wurde, darf die Installation der erweiterten Konfiguration mit bis zu drei Säulenthermostaten oder die Installation des Säulenthermostaten links vom Systemturm vornehmen.
Für die Installation der Standard-Konfiguration folgen Sie den Anweisungen wie unten beschrieben.
Erforderliche Teile
  • 4 T-Nutensteine
  • 2 Blechleisten
  • 4 Schrauben
  • 4 Abstandshalter
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T20
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Richten Sie die Schraublöcher der beiden T-Nutensteine, der Abstandshalter und der Blechleiste aneinander aus.
  2. Befestigungsleiste
    Abbildung: Befestigungsleiste
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Abstandshalter
    2
    Schlitz
    3
    Schraube
    4
    T-Nutenstein
    5
    Blechleiste
  3. Befestigen Sie die T-Nutensteine und Abstandshalter mit den Schrauben an der Blechleiste.
    Die T-Nutensteine müssen beide nach innen zeigen, wie oben dargestellt.
  4. Schieben Sie die T-Nutensteine der Befestigungsleiste bis zum Anschlag in die Schiene am Systemgehäuse.
    Die Schlitze in den Befestigungsleisten müssen nach oben zeigen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsleiste wie in der Abbildung gezeigt ausgerichtet ist.
  5. Ziehen Sie die Schrauben an den Befestigungsleisten fest.
  6. Anbringen der Befestigungsleisten am Systemgehäuse
    Abbildung: Anbringen der Befestigungsleisten am Systemgehäuse
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Schiene
    2
    Befestigungsleiste
  7. Richten Sie den Säulenthermostaten auf.
  8. Fassen Sie beide Seiten des Säulenthermostaten und heben Sie den Säulenthermostaten an, um die Halteknöpfe am Säulenthermostaten in die Schlitze der Befestigungsleiste einzuhängen.
Einhängen des Säulenthermostaten am Systemturm
Abbildung: Einhängen des Säulenthermostaten am Systemturm
  1. Schließen Sie eine Waste-Leitung an den Drainage-Ablauf des Säulenthermostaten an. Die Installation ist in der Betriebsanleitung für den Säulenthermostaten beschrieben.