ACHTUNG
Selbst wenn Sie den Vanquish-Systemturm nach dem Aufstellen nur geringfügig auf dem Arbeitstisch verschieben, kann der Systemsockel beschädigt und dessen Funktionalität beeinträchtigt werden.
  1. Stellen Sie den Systemsockel auf den Arbeitstisch.
  2. Entsperren Sie den Systemsockel (siehe Entsperren des Systemsockels), um den Systemsockel leicht verschieben und somit alle Systemteile besser erreichen zu können.
  3. Gilt nur, wenn Sie beabsichtigen, den Ablaufschlauch für die Systemdrainage nach hinten zu führen:
    Drücken Sie die Klemmen wie im linken Bild gezeigt zusammen, und befestigen Sie sie am Systemsockel an den im rechten Bild gezeigten Positionen.
  4. Klemme (links) und Klemmen am Systemsockel befestigen (rechts)
    Abbildung: Klemme (links) und Klemmen am Systemsockel befestigen (rechts)
  5. Heben Sie die Pumpe mit Hilfe der Tragegriffe an. Setzen Sie die hintere Kante der Pumpe ca. 5 cm vor dem Ende der Schiene auf dem Systemsockel auf. Schieben Sie die Pumpe nach hinten, bis sie einrastet.
  6. Lösen Sie die Schrauben an den Tragegriffen mit einem Schraubendreher (TorxTM T20). Entfernen Sie die Schrauben nicht vollständig von den Tragegriffen.
  7. Tragegriffe
    Abbildung: Tragegriffe
    Nr.
    Komponente
    1
    Tragegriffe
    2
    Befestigungsschraube (eine Schraube an jedem Tragegriff)
  8. Entfernen Sie die Tragegriffe, indem Sie diese nach hinten aus den Schienen herausziehen.
  9. Herausziehen des Tragegriffs aus der linken Schiene
    Abbildung: Herausziehen des Tragegriffs aus der linken Schiene
  10. Wiederholen Sie die letzten drei Schritte für den Autosampler und den Detektor, indem Sie den Autosampler auf die Pumpe setzen, und anschließend den Detektor auf den Autosampler.
  11. Setzen Sie das Solvent Rack ca. 5 cm vor dem Ende der Schiene auf dem Detektor auf. Schieben Sie das Solvent Rack nach hinten, bis es einrastet.
  12. Messen Sie die Höhe des Turms ausgehend von der Tischoberfläche bis zur Solvent-Rack-Reling und prüfen Sie, ob eine Turmstabilisierung nötig ist (siehe Sicherheitshinweise für das Aufbauen des Systemturms). Stabilsieren Sie den Turm, falls erforderlich.
  13. Schließen Sie die Waste-Leitungen an (siehe Anschließen der Waste-Leitungen).
  14. TIPP
    Systemmodule, die Teil des Systemturms sind, weisen Schutzkappen am hinteren Gehäuseteil auf. Entfernen Sie diese nachdem Sie den Systemturm aufgebaut haben und bevor Sie den Säulenthermostaten an den Systemturm einhängen.
  15. Hängen Sie den Säulenthermostaten am Systemturm ein (siehe Einhängen des Säulenthermostaten am Systemturm).
  16. Lösen bzw. entfernen Sie alle Transportsicherungen. In den Betriebsanleitungen für jedes Modul finden Sie weitere Informationen zu Transportsicherungen, die entfernt werden müssen.