VORSICHT
Schweres und unhandliches Gerät
Die System-Module sind zu schwer und zu unhandlich, um von nur einer Person sicher transportiert werden zu können. Um Verletzungen oder Schäden an den System-Modulen zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:
  • Um die Module zu greifen und zu transportieren, sind zwei Personen erforderlich, zum Beispiel, um sie anzuheben oder zu verschieben.
  • Mindestens zwei Personen sind insbesondere erforderlich, wenn die Module in den Systemturm gehoben oder aus dem Systemturm entfernt werden.
  • Module mit Tragegriffen: Verwenden Sie für den Transport der Module die Tragegriffe, die mit den Modulen mitgeliefert wurden. Transportieren Sie oder heben Sie die Module niemals an den Gerätetüren. Dies führt zu Beschädigungen an den Türen oder der Module. Module ohne Tragegriffe: Greifen Sie die Module an den Seiten, um die Module zu heben oder zu transportieren. Transportieren oder heben Sie die Module niemals an der Tür. Dies führt zu Beschädigungen an den Türen oder der Module.
Die Module des Systems werden in einem Systemturm zusammengestellt. Die genaue Anordnung hängt von der Systemkonfiguration ab.
Die folgenden Beschreibungen beziehen sich auf eine Vanquish-Systemkonfiguration mit nur einem Turm. Die Standardkonfiguration ist jene mit nur einem Turm da sie ein minimales Verzögerungsvolumen im Flusspfad erreicht.
Vanquish-System, Standardkonfiguration (Beispiel)
Abbildung: Vanquish-System, Standardkonfiguration (Beispiel)
Nr.
Beschreibung
1
Solvent Rack
2
Detektor
3
Autosampler
4
Pumpe
5
Systemsockel
6
Säulenthermostat