Ein Servicetechniker von Thermo Fisher Scientific installiert das Vanquish-System einschließlich aller mitgelieferten Module, Optionen und Teile, und nimmt das System in Betrieb. Der Servicetechniker prüft, dass das Vanquish-System korrekt installiert wurde und alle Module sowie das gesamte System unter Einhaltung der Spezifikationen funktionieren. Der Servicetechniker führt zudem die Grundfunktionen und wichtigsten Merkmale vor.
Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Standard-System-Konfiguration, siehe Beschreibung des Systems (Standardkonfiguration).
Wenn Ihre Systemkonfiguration nicht der Standardsystemkonfiguration entspricht und sie andere Module beinhaltet wie zum Beispiel einen Fluoreszenzdetektor oder einen Charged-Aerosol-Detektor, finden Sie Informationen zur Installation und zum Betrieb in der Betriebsanleitung des jeweiligen Moduls.
Wenn der Aufbau des Systems durch eine andere Person als einen Thermo Fisher Scientific-Servicetechniker erfolgt, folgen Sie den Schritten in diesem Kapitel.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anforderungen an den Aufstellungsort.
Die Sicherheitshinweise zum Aufbau des Systems finden Sie in Abschnitt Sicherheitshinweise für die Installation. Die Anforderungen an den Aufstellungsort finden Sie in Abschnitt Anforderungen an den Aufstellungsort.
Bauen Sie das System (Hardware) auf. Siehe Aufbauen der Hardware.
Stellen Sie die Flussverbindungen her. Siehe Anschließen der Flussverbindungen.
Schalten Sie das System ein. Siehe Einschalten des Systems.
TIPP
Setzen Sie das System in der Software auf. Siehe Einrichten des Systems in der Software.
Spülen Sie das System. Siehe Spülen des Systems.
Empfohlen:
Führen Sie eine Qualifizierung über Instrument Installation Qualification durch.
In der Software Chromeleon führt Sie ein Assistent durch den Qualifizierungsvorgang. In der Chromeleon 7 Console: Klicken Sie auf Tools > Instrument Qualification > Installation Qualification.
Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung zur Instruments Installation Qualification. Die Anleitung enthält alle Informationen zum benötigten Material sowie detaillierte Anweisungen.
ACHTUNG
Wird das System mit einem anderen Datensystem betrieben, lesen Sie in der Dokumentation zu der verwendeten Software nach und/oder führen Sie die Qualifizierung manuell durch. Die Bedienungsanleitung zur Instruments Installation Qualification enthält Informationen zu den Parametern, die angepasst werden müssen, sowie zu den erforderlichen Einstellungen.
Empfohlen: Führen Sie eine Qualifizierung über Operational Qualification durch.
Das Qualifizierungskit enthält alle erforderlichen Materialien für die Qualifizierung sowie detaillierte Anweisungen.