Der Systemsockel ist bei jedem Vanquish-System zwingend erforderlich. Er befindet sich ganz unten im System und trägt in der Standardkonfiguration Pumpe, Autosampler und Detektor.
Der Systemsockel besitzt:
  • Ein-/Ausschalter zum gemeinsamen Ein- und Ausschalten der Systemmodule
  • Schublade zum Aufbewahren von Werkzeug und kleinen Systemkomponenten
  • System-Drainage-Ablauf zum Anschluss eines Ablaufschlauchs
  • Systemsockelschlüssel zum Umschalten zwischen Verschiebemodus und stationärem Modus
  • Einbauschacht für den Vanquish System Controller
Systemsockel (Ansicht von vorne und hinten)
Abbildung: Systemsockel (Ansicht von vorne und hinten)
Nr.
Beschreibung
1
Verschlusskappe/Ein- und Ausschalter des Vanquish System Controllers
Wenn ein Vanquish System Controller installiert ist: Zum Ein- und Ausschalten des Vanquish System Controllers.
2
System-Ein-/Ausschalter
Alle Module des Systems, die über einen System-Interlink-Port mit dem Systemsockel verbunden sind, können gemeinsam ein- bzw. ausgeschaltet werden.
3
Schublade für Werkzeug
Werkzeug für Installation oder Wartung des Vanquish-Systems kann hier aufbewahrt werden. Die Schublade öffnet und schließt sich mit einem leichten Druck auf die Mitte der Schubladenfront.
4
Detektor-Waste-Auslass
Durchführung für die Waste-Leitung vom Detektor in den Abfall.
5
System-Drainage-Ablauf
Zum Anschluss eines Ablaufschlauchs.
6
Schlösser - auf der linken und rechten Seite des Systemsockels
Ermöglicht das Umschalten zwischen Verschiebemodus und stationärem Modus.
7
System-Interlink-Port
Ermöglicht den Anschluss der anderen Module zum Ein- und Ausschalten über den Vanquish-Systemsockel.
8
VSC-Port
Zum Anschluss eines optional erhältlichen System-Controllers.