Das Solvent Rack dient als sichere Abstellfläche für Lösungsmittelbehälter. Es kann zum Beispiel, wie im Bild gezeigt, 6 x 1 L Lösungsmittel und 2 x 0,25 L Waschflüssigkeit aufnehmen. Das maximale Volumen einer einzelnen Flasche sollte 5 L nicht übersteigen.
Solvent Rack (Frontansicht)
Abbildung: Solvent Rack (Frontansicht)
Die gesamte Vorderseite des Solvent-Racks ist magnetisch. Dort können Sie einen Magnetetikettrahmen, zum Beispiel mit einem kundenspezifischen Systemnamen, anbringen. Etiketten sind im Zubehörkit enthalten.