Das Vanquish-System wurde für die Verwendung in der High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) und Ultra-High-Performance Liquid Chromatography (UHPLC) entwickelt. Die Tabelle zeigt die Standardkonfiguration dreier Vanquish-Systeme als Beispiel:
Modul | System Vanquish Core | System Vanquish Flex | System Vanquish Horizon | |
---|---|---|---|---|
Solvent Rack | Vanquish Solvent Rack | |||
Detektor1 | VC-D40 | VF-D40 | VH-D10 | |
Säulenthermostat2 | VC-C10 | VH-C10 | VH-C10 | |
Autosampler | VC-A12 | VF-A10 | VH-A10 | |
Pumpe | VC-P20 | Quaternär: VF-P20 | Binär: VF-P10 | VH-P10 |
Systemsockel | Vanquish-Systemsockel | |||
1 Die passende Messzelle müssen Sie getrennt bestellen. | ||||
2 In der Standardkonfiguration enthält das Vanquish-System einen Säulenthermostat, der an der rechten Seite des Systemturms installiert ist. Informationen zu anderen Konfigurationen finden Sie in Abschnitt , Seite Anordnung des Systemturms. |
Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung des Solvent-Racks und des Systemsockels. Eine Beschreibung der anderen Module finden Sie in den Betriebsanleitungen für diese Module.
TIPP