1. Starten Sie den Chromeleon Instrument Controller.
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Chromeleon-Symbol im Infobereich der Windows-Taskleiste (das Symbol ist rot durchgestrichen), und klicken Sie dann auf Start Chromeleon Instrument Controller. Das Symbol wechselt seine Farbe zu goldfarben, während der Dienst "Instrument Controller" gestartet wird. Schließlich erscheint das Symbol grau, wenn sich der Dienst "Instrument Controller" im Leerlauf befindet ("running idle").
    Wenn das Chromeleon-Symbol auf der Windows-Taskleiste nicht sichtbar ist, klicken Sie auf das Start-Symbol, dann wählen Sie Thermo Chromeleon 7 > Services Manager > Start Instrument Controller.
  2. Starten Sie den Chromeleon 7-Client.
    Klicken Sie auf das Start-Symbol, und wählen Sie dann Chromeleon 7 aus.