Stellen Sie sicher, dass der Aufstellungsort beim Betrieb des Systems die folgenden allgemeinen Umgebungs- und Betriebsbedingungen erfüllt. Angaben zur Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit finden Sie in Spezifikationen.
Temperatur
Temperaturschwankungen können die Systemleistung beeinflussen. Vermeiden Sie signifikante Temperaturschwankungen und Luftzug. Stellen Sie das System beispielsweise nicht ins direkte Sonnenlicht, in die Nähe von Heiz- oder Kühlquellen, oder unter einen Lüftungsschacht.
Luftfeuchtigkeit
Die relative Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung ist wichtig für die Systemleistung. Betreiben Sie das System im spezifizierten Bereich, ohne Kondensation.
Der Betrieb des Systems in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit kann Kondensation und damit Schäden an den elektronischen Komponenten zur Folge haben. Bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit kann es zur Akkumulation statischer Elektrizität und zu deren Entladung kommen, was sich negativ auf die Lebensdauer der elektronischen Bauteile auswirkt.
Belüftung
Der Aufstellungsort muss jederzeit gut belüftet sein, damit Gefahren für Gesundheit und Sicherheit vermieden werden können, die durch den Umgang mit gefährlichen Substanzen, flüchtigen Bestandteilen oder Gasen entstehen können.
Vibrationen und mechanische Stöße
Vibrationen und mechanische Stöße können die Systemleistung beeinflussen. Der Aufstellungsort sollte daher vibrationsfrei sein. Vermeiden Sie mechanische Stöße und stellen Sie das System nicht in der Nähe von Geräten auf, die Vibrationen verursachen.
Elektromagnetische Interferenz
Starke EMV-Störquellen können die Leistung des Systems beeinträchtigen. Betreiben Sie in der Nähe des Systems keine Geräte, die starke elektrische Felder oder Magnetfelder erzeugen, sondern betreiben Sie in der Nähe des Systems nur zertifizierte Laborgeräte. Schließen Sie keine Geräte, die Stromschwankungen verursachen könnten, an dasselbe Stromnetz an, das auch das System mit Strom versorgt.