Damit die Wartungs- und Servicearbeiten erfolgreich sind, beachten Sie folgende Regeln und Empfehlungen.
Allgemeine Regeln
Verwenden Sie ausschließlich die Ersatzteile, die von Thermo Fisher Scientific ausdrücklich für das Gerät autorisiert und freigegeben sind.
Öffnen von Flussverbindungen
Bevor Sie eine Verbindung im Flussweg öffnen, um Kapillaren im System auszutauschen, schalten Sie den Pumpenfluss ab und warten Sie, bis das System druckfrei ist.
Verunreinigte Komponenten können zu einer Verunreinigung des Chromatographie-Systems führen. Verunreinigungen führen zu einer schlechten Leistung der Module und des gesamten Systems oder sogar zu Schäden an den Modulen und dem System. Daher gilt:
Tragen Sie immer geeignete Schutzhandschuhe.
Legen Sie die Komponenten nur auf einer sauberen, fusselfreien Arbeitsfläche ab.
Halten Sie die Werkzeuge sauber.
Verwenden Sie zur Reinigung nur ein fusselfreies Tuch.
Reparatur
Wenn Sie ein Systemmodul zur Reparatur zurückschicken müssen, folgen Sie den Anweisungen in Abschnitt Transportieren oder Versenden des Systems.