In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu Störungen, die beim Betrieb eines Vanquish-Systems auftreten können.
Für die Kommunikation mit Thermo Fisher Scientific benötigen Sie zur leichteren Identifizierung Ihres Gerätes die Seriennummer und den technischen Namen.
Statusanzeigen
Die LED-Leiste (LED=Light Emitting Diode) an der Vorderseite jedes Moduls sowie die STATUS-LED auf der Tastatur in jedem Modul ermöglichen einen schnellen, visuellen Überblick über den Betriebszustand des Moduls. Wenn die Geräte-Firmware ein Problem erkennt, leuchten die Statusanzeigen rot.
Meldungen im Instrument Audit Trail
Wenn die Geräte-Firmware ein Problem erkennt, wird dieses an das Chromatographie-Datensystem weitergereicht.
Das Datensystem protokolliert Informationen über alle Ereignisse, welche die Gerätesteuerung betreffen, tagesweise in einem Instrument Audit Trail (Anlagenprotokoll). Der Instrument Audit Trail wird nach dem Datum benannt, im Datumsformat yyyymmdd (jjjjmmtt). Der Instrument Audit Trail für den 15. Mai 2019 ist also 20190515 benannt.
Die Anlagenprotokolle (Instrument Audit Trails) befinden sich auf dem ePanel Set (ePanel "Audit"). Zusätzlich stehen Audit Trails für jede Anlage in der Datenansicht der Chromeleon 7 Console im Ordner der jeweiligen Anlage zur Verfügung.
Den Meldungen im Instrument Audit Trail ist ein Symbol vorangestellt. Das Symbol zeigt den Schweregrad des Problems an. Mögliche Fehlerursachen und empfohlene Abhilfemaßnahmen finden Sie in Abschnitt Meldungen in der Betriebsanleitung desjenigen Moduls, in dem der Fehler aufgetreten ist.