Vorbereitungen
Vergewissern Sie sich dass alle Transportsicherungen korrekt gelöst oder entfernt worden sind.
ACHTUNG
Schäden am System
Sperren Sie den Systemsockel (siehe Sperren des Systemsockels).
Vergewissern Sie sich, dass die Chromatographie-Software auf dem Datensystemrechner installiert ist. Die erforderlichen USB-Treiber werden automatisch geladen und das Windows™-Betriebssystem kann die Systemmodule erkennen, wenn das System eingeschaltet wird.
Gehen Sie wie folgt vor
Schalten Sie alle Systemmodule über den Hauptnetzschalter ein. Überzeugen Sie sich immer, dass der Autosampler eingeschaltet ist, ehe der Pumpenfluss an ist und sich Druck aufbaut.
Falls der optionale System Controller installiert ist: Schalten Sie den System Controller über den oberen Ein-/Ausschalter vorne links am Systemsockel ein.
Schalten Sie das System durch Drücken des unteren-Ein-/Ausschalters vorne links am Systemsockel (System-Ein-/Ausschalter) ein.
TIPP
Schalten Sie ein Modul über den Hauptnetzschalter aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden, zum Beispiel für Wartungsarbeiten. Das Drücken des System-Ein-/Ausschalters reicht nicht aus, um das Gerät vollständig auszuschalten.