Le Intensity Test a pour but de mesurer l’intensité de la lampe du détecteur et la performance de transmission (“intensité”) des composants optiques. Le test est disponible pour le détecteur à barrette de diodes et le détecteur à longueur d’onde variable.
Procédez comme suit
Installez la cellule de diagnostic dans le détecteur.
Allumez les lampes du détecteur (une seule ou les deux) à tester.
Exécutez le test à partir du logiciel Chromeleon. Consultez l’Aide de Chromeleon.
Selon le résultat du test :
Résultat du test | Action |
|---|---|
Passed | Réinstallez la cellule à écoulement de votre application. |
Failed | 1. Remplacez la lampe. Consultez le Manuel d’utilisation du détecteur. 2. Si le test échoue avec la nouvelle lampe, il se peut que les composants optiques soient défectueux. Prenez contact avec l’assistance technique de Thermo Fisher. |