Le Basic Tightness Test a pour but de vérifier l’étanchéité de la pompe et du passeur d’échantillon.
Procédez comme suit
Exécutez le test à partir du logiciel Chromeleon. Consultez l’Aide de Chromeleon.
Le test s’exécute automatiquement sans aucune autre interaction avec l’utilisateur.
En cas d’échec du test, consultez l’Instrument Audit Trail pour obtenir un message. Pour connaître les mesures correctives, consultez la section Dépannage du Manuel d’utilisation du module pour lequel le test a échoué.