Pour les modules du système Vanquish, les fonctions de diagnostic sont prises en charge dans le logiciel Chromeleon. Grâce à ces fonctions, l’utilisateur peut vérifier et surveiller la performance et la fiabilité de certains composants.
Tests manuels
Il est possible de réaliser les tests suivants dans Chromeleon :
Test | Disponible pour | Remarques |
|---|---|---|
Basic Tightness Test | Pompe et passeur d’échantillon | Les tests disponibles peuvent varier en fonction de la configuration du système Vanquish. Si un test est grisé dans le logiciel Chromeleon, cela signifie qu’il n’est pas disponible actuellement. Lorsqu’un test est en cours, la barre à LED du module présente un voyant de fonctionnement bleu. |
Grating Motor Test | Détecteur à longueurs d’onde variables | |
Intensity Test | Détecteur à longueurs d’onde variables | |
Shutter Motor Test | Détecteur à longueurs d’onde variables |
Tests automatiques
Il est possible de programmer des tests automatiques dans Chromeleon. Les tests automatiques ne sont possibles que pour les tests et les fonctions pouvant fonctionner sans surveillance et sans aucune autre interaction avec l’utilisateur, par exemple, le Basic Tightness Test.
Échec du test
Afin de garantir que vous n’exécutez les séquences que sur des modules complètement opérationnels, le logiciel Chromeleon vous empêche de lancer une séquence en cas d’échec d’un test de diagnostic. Si un test échoue, prenez des mesures correctives et recommencez le test. Un utilisateur possédant des droits de contrôle spéciaux dans le logiciel Chromeleon peut contourner le résultat d’échec de test. Consultez l’Aide de Chromeleon.