Concentrations autorisées (configuration standard du système) :
Système
(configuration standard)
Chlorure
Tampon
Remarques
Vanquish Core
inférieur ou égal à 0,1 mol/L
inférieur ou égal à 1 mol/L
Avec une concentration élevée en chlorure, la durée d’application doit être aussi brève que possible. Rincez abondamment le système après ces applications.
Vanquish Horizon
Vanquish Flex
inférieur ou égal à 1 mol/L
-