Plages pH autorisées (configuration standard du système) :
Système
(configuration standard)
Plages pH autorisées
Remarques
Vanquish Core
1-13
  • Valeur de pH de 2 (Vanquish Horizon/Flex) : utilisable à court terme uniquement. La durée d'application doit être aussi brève que possible. Rincez abondamment le système après ces applications.
  • Valeur de pH de 1-2 (Vanquish Core) : la durée d'application doit être aussi brève que possible. Rincez abondamment le système après ces applications.
  • Pour les valeurs de pH supérieures à 9,5 avec des détecteurs optiques : évitez d’utiliser des phases mobiles présentant une valeur de pH supérieure à 9,5 avec des détecteurs optiques. Celles-ci peuvent altérer le fonctionnement et les performances optiques de la cellule à écoulement du détecteur.
Vanquish Horizon
Vanquish Flex
2-12