Afin d’assurer un fonctionnement optimal du système Vanquish, respectez les recommandations suivantes relatives à l’utilisation des solvants et des additifs :
Le système doit être utilisé exclusivement avec des solvants et additifs compatibles en phase inversée (RP).
Utilisez uniquement des solvants et additifs compatibles avec tous les éléments du trajet d’écoulement.
Le méthanol anhydre peut mener à des défaillances de stress dans les surfaces en titane, surtout quand de l’acide formique est ajouté au mélange. Thermo Fisher Scientific recommande d’ajouter 3 % d’eau pour éviter que cela ne survienne.
NOTE
Dans un système Vanquish Core, des solvants et des additifs compatibles avec la phase normale (NP) peuvent être utilisés si les modules du système ont été modifiés pour les applications NP. Reportez-vous à la section Solvants et additifs compatibles avec la phase normale.