Il est possible d’utiliser des serre-câbles pour guider les câbles de signal et d’alimentation de manière organisée. La pompe et le détecteur sont chacun équipés d’un serre-câbles de chaque côté, tandis que le passeur d’échantillon possède deux serre-câbles de chaque côté. La position des serre-câbles est représentée ci-dessous.
Illustration: Serre-câbles dans le passeur d’échantillon et dans le détecteur