Après l’installation du kit NP, le système reste compatible avec les applications de la phase inversée. La plage de pH du système n’est pas affectée par l’application du kit NP, reportez-vous à la section Plages pH autorisées.
Lorsque vous effectuez des applications avec des additifs et des solvants compatibles avec la phase normale, reportez-vous aux informations contenues dans cette section concernant :
le liquide de rinçage des joints ;
l’arrêt de longue durée ;
la maintenance de routine et la maintenance préventive ;
Liquide de rinçage des joints
Utilisez du liquide de rinçage des joints conforme aux exigences suivantes :
Le liquide de rinçage des joints est miscible avec le solvant utilisé dans la pompe.
Le liquide de rinçage des joints est compatible avec les tubes de rinçage des joints.
Le liquide de rinçage des joints offre une certaine conductivité afin d’assurer au détecteur de rinçage des joints des performances fiables.
Pour les applications NP, le formiate d’ammonium en isopropanol (2 mmol/L) est recommandé.
Interruption du fonctionnement pour une longue période
Pour interrompre le fonctionnement pour une période prolongée et redémarrer par la suite, suivez les instructions de la section Arrêt du système.
Pour le rinçage, utilisez les liquides suivants :
Situation | Action |
---|---|
Aucun additif n’est utilisé | Rincez le système avec de l’isopropanol. N’utilisez pas de l’acétonitrile à 100 %. Les liquides de rinçage doivent être au minimum de qualité HPLC. |
Un additif est utilisé | 1. Rincez le système avec plusieurs volumes d’un solvant pur approprié (par exemple, 1,0 mL/min pendant 10 minutes pour le système standard). 2. Rincez le système avec de l’isopropanol. Les liquides de rinçage doivent être au minimum de qualité HPLC. |
Maintenance de routine et maintenance préventive
Consultez les informations de la section Routine et maintenance préventive des Manuels d’utilisation des modules du système.
Selon l’application, une abrasion légèrement accrue peut être observée avec les joints de piston de phase normale. Par conséquent, pensez à tester la perméabilité du mélangeur statique à des intervalles plus rapprochés. Pour obtenir plus de détails, consultez le Manuel d’utilisation de la pompe.