Stabilisateurs de pile
Élément | N° de référence |
|---|---|
Kit de serrage de paillasse Stabilise les piles du système avec une hauteur maximale de 139 cm | 6036.1740 |
Kit de stabilisation du système empilé Stabilise les piles du système avec une hauteur maximale de 123 cm | 6036.1710 |
IonBench avec kit de montage empilé Stabilise les piles du système avec une hauteur maximale de 123 cm | 6036.1720 |
Vanquish Solvent Monitor
Description | N° de référence |
|---|---|
Vanquish Solvent Monitor Pour suivre activement le niveau du liquide dans les réservoirs de solvant et les bacs d’évacuation en temps réel. Le suivi est basé sur la mesure physique réelle. | |
Solvent Monitor, version 4 voies | 6230.1320 |
Solvent Monitor, version 8 voies | 6230.1310 |
Vanquish User Interface
Élément | N° de référence |
|---|---|
Vanquish User Interface Se compose du Vanquish System Controller et du Vanquish Display. Peut servir à afficher et surveiller les paramètres vitaux du système global et des modules fixés. | 6036.1170 |
Développement de méthodes et kits de transfert
Élément | N° de référence |
|---|---|
Kit d’extension pour l’exploration de méthodes automatisées Kit comprenant des réservoirs de solvant, des composants de raccordements fluidiques et une vanne de sélection de solvant à 10 positions et 11 orifices permettant de prendre en charge un plus grand nombre de solvants pour l’exploration de méthodes. | 6036.0100 |
Kit de transfert de méthode Contient un kit de capillaire de boucle et une vanne de commutation pour ajuster le volume de retard des gradients du système à la méthode HPLC souhaitée. | 6036.2100 |
Boucle de solvants forts Vanquish (pour les système Vanquish Core) Boucle pour augmenter le volume entre le passeur d’échantillon et la colonne afin de garantir un transfert des applications réussi en utilisant des solvants échantillon à forte élution. | 6036.2200 |
Kits de phase normale
Description | N° de référence |
|---|---|
Kit de phase normale (NP) Dans un système Vanquish Core, des solvants et des additifs compatibles avec la phase normale (NP) peuvent seulement être utilisés si les modules du système ont été modifiés pour les applications NP. Le kit NP de Vanquish a été conçu pour l’utilisation du système HPLC de Vanquish Core avec des applications de la phase normale, par exemple basées sur le n-hexane ou le tétrahydrofurane. Le système reste compatible avec les applications de la phase inversée. La plage de pH du système n’est pas non plus affectée par l’application du kit NP. Le kit comprend les éléments et les instructions pour la modification de la pompe et du passeur d’échantillon ainsi que pour le remplacement de la conduite d’évacuation du détecteur. REMARQUE : en fonction de la configuration du système, d’autres éléments peuvent être nécessaires. Reportez-vous à la section Modification des modules du système. | 6036.3972 |
Kit de tubes de phase normale (NP) Le kit comprend les tubes de remplacement et des raccords de tubes pour remplacer les éléments suivants :
| 6036.3973 |
Pour les pièces de rechange spécifiques à l’appareil, consultez le Manuel d’utilisation du module. | |
Divers
Élément | N° de référence |
|---|---|
Vanne d’injection manuelle Comprend tous les éléments nécessaires pour l’injection d’échantillons manuelle : l’équipement du système, une boucle d’échantillonnage de 20 µL et une seringue. | 6230.1600 |
Capillaire, Viper, MP35N, D.I. x longueur 0,13 x 350 mm (pour les systèmes Horizon et Flex) | 6083.2410 |
Capillaire, Viper, MP35N, D.I. x longueur 0,13 x 500 mm (pour les systèmes Horizon et Flex) | 6083.2411 |
Isolateur USB L’isolateur USB améliore la fiabilité de la connexion USB entre le port USB d’un module du système HPLC et l’ordinateur du système de données. | 6287.0540 |