Le tableau fournit des informations à propos des joints de piston utilisés dans les pompes et leur compatibilité avec les solvants.
Pompe | Joints de piston |
---|---|
Pompes VC excepté VC-P21 et VC-P33 | Les pompes sont livrées avec des joints de piston PE-UHMW. L’utilisation de tétrahydrofurane, de cétones ou d’hydroxyde d’ammonium comme solvants peut provoquer une détérioration des joints. Dans de rares cas, une durée de vie réduite des joints de piston (PE-UHMW) a été observée en phase inversée après une exposition prolongée à des phases mobiles à pH élevé contenant de l’hydroxyde d’ammonium. Dans des conditions extrêmes, envisagez le remplacement des joints de piston en PE-UHMW par des joints de piston en PTFE contenant de la fibre de carbone. Veuillez prendre en considération les points suivants :
|
Pompes VC-P21 et VC-P33 | Les pompes sont livrées avec des joints de piston en PTFE contenant de la fibre de carbone. Selon l’application, une abrasion légèrement accrue peut être observée avec ces joints. Pensez à tester la perméabilité du mélangeur statique à intervalles rapprochés. |
Pompes VF | Les pompes sont livrées avec des joints de piston PE-UHMW. L’utilisation de tétrahydrofurane, de cétones ou d’hydroxyde d’ammonium comme solvants peut provoquer une détérioration des joints. Dans de rares cas, une durée de vie réduite des joints de piston (PE-UHMW) a été observée en phase inversée après une exposition prolongée à des phases mobiles à pH élevé contenant de l’hydroxyde d’ammonium. Dans des conditions extrêmes, envisagez le remplacement des joints de piston en PE-UHMW par des joints de piston en PTFE contenant de la fibre de carbone. Veuillez prendre en considération les points suivants :
|
Pompes VH | La pompe est livrée avec des joints de piston en PE-UHMW. L’utilisation de tétrahydrofurane, de cétones ou d’hydroxyde d’ammonium comme solvants peut provoquer une détérioration des joints. Dans de rares cas, une durée de vie réduite des joints de piston (PE-UHMW) a été observée en phase inversée après une exposition prolongée à des phases mobiles à pH élevé contenant de l’hydroxyde d’ammonium. |