Cette section s’applique aux modules du système Vanquish Core.
À quel moment exécuter cette opération ?
Pour utiliser des solvants très apolaires et organiques puissants, tels que des solvants composés à 100 % d’acétonitrile, de n-hexane, de tétrahydrofurane ou des solvants similaires.
Éléments nécessaires
Kit de phase normale (NP), comprenant les éléments et les instructions pour la modification de la pompe et du passeur d’échantillon ainsi que pour le remplacement de la conduite d’évacuation du détecteur.
Coupe-tube
Pistons (pour les pompes VC-10, VC-P20, VC-P32, VC-P40)
La modification de la pompe inclut le remplacement de joints de piston PE-UHMW par des joints en PTFE. Remplacer les joints des pistons tout en conservant les anciens pistons qui ont été utilisés avec les joints de piston PE-UHMW peut compromettre la durée de vie des pistons en PTFE.
Éléments nécessaires complémentaires selon les besoins
Cellule à écoulement de détecteur VC compatible avec la NP
Si vous avez besoin d’aide vis-à-vis de la compatibilité de votre cellule à écoulement avec la NP, veuillez prendre contact avec le service commercial Thermo Fisher Scientific local.
Vanne de commutation pour colonne de NP pour le compartiment à colonnes
Préparatifs
Arrêtez le débit de la pompe et patientez jusqu’à ce que la pression du système redescende à zéro.
Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de rinçage des joints.
Retirez la conduite de rinçage des joints en même temps que le bouchon du réservoir.
Pour vider la conduite de rinçage des joints, poussez vers le bas sur le levier de la pompe de rinçage des joints. Relâchez le levier lorsque la conduite est vide.
Procédez comme suit
Remplacez les composants avec ceux du kit de NP. Suivez les instructions du guide d’installation fourni avec le kit.
Selon les besoins :
- Remplacez les pistons de la pompe. Pour obtenir plus de détails, consultez le Manuel d’utilisation de la pompe.
- Remplacez la cellule à écoulement par une cellule à écoulement compatible avec la NP. Consultez le Manuel d’utilisation du détecteur.
- Remplacez la vanne de commutation pour colonne par une vanne compatible avec la NP. Consultez le Manuel d’utilisation du compartiment à colonnes.
Respectez les informations spécifiques d’utilisation dans la section Considérations relatives aux additifs et solvants compatibles avec la phase normale.