Cette section s’applique aux modules du système Vanquish Core.
Dans un système Vanquish Core, les additifs et les solvants compatibles avec la phase normale (NP) peuvent être utilisés si les modules du système sont modifiés avec les composants du kit de phase normale (NP).